Mittapipetti, MBL
Toimittaja: SciLabware
MBL®
612-3950EA 22.2 EUR
612-3950 612-3952 612-3951 612-3954 612-3953
Mittapipetti, MBL
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the shoulder
  • Graduations in permanent amber stain
DIN EN ISO 835
Sertifikaatit: DIN EN ISO 835.