VWR® VWB, Vesihauteet
Toimittaja: VWR
VWR®
462-0241EA 752 EUR
462-0241 462-0244
VWR® VWB, Vesihauteet
Hauteet Vesihauteet, sekoittamattomat
Vesihauteet, joissa on kaksinkertainen kotelointi: ruostumatonta terästä sisällä ja pinnoitettua teräslevyä ulkona. Litteä lämmityselementti jakaa lämmön tasaisesti. Elektroninen PID-ohjain, jossa on digitaalinen lämpötilan asetustoiminto, pitää lämpötilan erittäin stabiilina.
  • Lämpötila-alue: ympäristö +5...100 °C
  • Digitaalinen lämpötilanilmaisin, johon voi määrittää kolme kiinteää lämpötilaa
  • Valmiustilassa näytössä näkyy jäännöslämpö, näyttö kertoo myös, kun virta on kytketty ja lämmitys on käynnissä
  • Lämpötilan stabiilius: ±0,2 K
  • Digitaalinen lämpötilanäyttö ja asetuksen tarkkuus 0,1 °C
A digital timer can be set so that the water bath will maintain the required temperature after the timer alarm has sounded. The baths have a drain cock and are protected against ‘running dry’ as the heater automatically switches off if the liquid is low. Note: Baths are classified Safety Class 1, allowing unattended operation when used with non flammable liquids.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan vakiovarusteina läpinäkyvä saranoitu polykarbonaattikansi ja irrotettava pohjalevy.
Varoitus: * RT = Käyttöympäristö