Magneettisekoituslevyt
Toimittaja: Kartell
KART777EA 14.6 EUR
KART777 KART778 KART779
Magneettisekoituslevyt
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE coated magnetic stirring bars with convex shape for good centring action.
  • Effective stirring action
  • Suitable for food stuff