Suojat
Toimittaja: Kartell
KART571EA 281 EUR
KART571
Suojat
Säteily- ja roiskesuojat Suojat
PMMA, läpinäkyvä, paksuus: 5 mm. Suojaavat laboratorio- ja sairaanhoitohenkilökunnan kasvoja vaarallisilta aineilta, aerosoleilta ja roiskeilta.
  • Vapaasti seisova, liikuteltava, vakaa, liukumista estävät jalat