Beetasäteilysuojat
Toimittaja: Kartell
plastilab®
KART572EA 530 EUR
KART572
Beetasäteilysuojat
Säteily- ja roiskesuojat Säteilysuojat
Akryylisuoja, läpinäkyvä, paksuus: 9 mm
  • Suojaa säteilyltä käytettäessä beetasäteileviä isotooppeja, kuten P32:ta
  • Vapaasti seisova, liikuteltava, vakaa, liukumista estävät jalat