Kudoskasetit, Slimsette™, pakattu QuickLoad™-taskuihin, M509T
Toimittaja: Simport Scientific
M509-10T M509-11T M509-12T M509-2T M509-3T M509-4T M509-5T M509-6T M509-7T M509-8T M509-9T
720-1422EA 867 EUR
720-1422 720-1424 720-1426 720-1431 720-1433 720-1435 720-1437 720-1439 720-1441 720-1443 720-1445
Kudoskasetit, Slimsette™, pakattu QuickLoad™-taskuihin, M509T
Histologiset kasetit Kasetit kudosten käsittelyyn
Tarkoitettu Leica- ja Sakura-mustesuihkutulostimiin.
  • Jokaisessa kasetissa on valmiina muovinen kertakäyttökansi
  • Uudelleenkäytettäviä teräskansia ei tarvita
  • Kannen voi avata ja sulkea aina tarvittaessa, ja se lukittuu joka kerta uudelleen
Valettu erityistiiviistä asetaalipolymeerista, joka pitää näytteet varmasti nesteeseen upotettuina ja kestää kaikkia histologisissa laboratorioissa käytettyjä liuotinkemikaaleja. Tehokkaat läpivirtausaukot maksimoivat nesteiden vaihtumisen ja varmistavat reagenssin hyvän poistumisen. Kansi ei ulotu kasetin reunaa korkeammalle, mikä säästää tilaa.
Pakkaus: Kasetit on pakattu 40 kappaleen pinoihin. Jokaisessa laatikossa on 50 pinoa, eli yhteensä 2000 kasettia.