Lisävarusteet, etiketti, close-it-teippi
Toimittaja: Bürkle
close-it tape
312-0090EA 169 EUR
312-0090 312-0091 312-0092 312-0089
Lisävarusteet, etiketti, close-it-teippi
Etiketit, tarrat
close-it- ja close-it food & pharma -etikettejä myydään myös rullana, josta voi kätevästi ottaa pienen palan teippiä reiän sulkemiseen tai tietyn kohdan merkitsemiseen. Pidemmillä paloilla voi korjata pitkätkin repeämät nopeasti, luotettavasti ja helposti. Close-it-teippien liima on erittäin vahvaa, joten teipit kiinnittyvät sellaisiinkin pintoihin, joissa tavallisen teipin liimapinta ei pidä.
  • Mukautettavissa
  • Valkoinen, repäisyviivat
  • Tavallinen close-it-versio sekä close-it tape food & pharma-versio, jonka liimapinta soveltuu elintarvikekäyttöön
  • Etiketit ovat kaasutiiviitä, ja niihin voi kirjoittaa vedenkestävällä tussilla