3,4-Difluoroanisole ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12474.22EA 845 EUR
A12474.22 A12474.06 A12474.14
3,4-Difluoroanisole ≥98%
3,4-Difluoroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 115144-40-6
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4680
Beilstein Reference: 6717610
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010730
Kaava: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Kiehumispiste: 139 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 1,214
Leimahduspiste: 55 °C (131 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010730
CAS-numero: 115144-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III