3,5-Difluoroanisole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15497.14EA 382 EUR
A15497.14 A15497.06
3,5-Difluoroanisole ≥97%
3,5-Difluoroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 93343-10-3
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 4966844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042560
Kaava: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Kiehumispiste: 145…148 °C
Tiheys: 1,234
Leimahduspiste: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042560
CAS-numero: 93343-10-3
UN: 1993
ADR: 3,III