2-Fluorifenoli ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A14979.22EA 181 EUR
A14979.22 A14979.14
2-Fluorifenoli ≥98%
2-Fluorifenoli
Purity: 98%
CAS No.: 367-12-4
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1905112
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00002155
Kaava: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Kiehumispiste: 150…152 °C
Sulamispiste: 14…16 °C
Tiheys: 1,215
Leimahduspiste: 46 °C (114 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002155
CAS-numero: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 2924
ADR: 3,III