2-Jodibentsoehappo
Toimittaja: Molekula
MOLE31585110-100GEA 0 EUR
MOLE31585110-100G
2-Jodibentsoehappo
2-Jodibentsoehappo
Kaava: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Kiehumispiste: 314 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 159…160 °C
Tiheys: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002419
CAS-numero: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052