Tulppa, kierrekorkilla, letkunliittimellä
Toimittaja: DWK Life Sciences
SCOT1129825EA 52.7 EUR
SCOT1129825 SCOT293102807 SCOT1129829
Tulppa, kierrekorkilla, letkunliittimellä
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
PP.
  • Resistant to temperature up to +140 °C
  • Fully autoclavable and washer-proof
  • Suitable for tubing with an inner diamater of 6 - 9 mm
EPDM sealing O-ring for a tight seal with GL 45 bottle.