Näytteenottimet, näytteenottokauha, lappo
Toimittaja: Bürkle
Plunging Siphon
BURK5315-0300EA 296 EUR
BURK5315-0300 BURK5315-0100 331-2113 BURK5315-0050
Näytteenottimet, näytteenottokauha, lappo
Näytteenottimet Näytteenottokauhat
Upotettava näytteenotin nestemäisten näytteiden helppoon keräämiseen.
  • PP-muovia, läpinäkyvä
  • Mahdollistaa näytteenoton yhdestä kohdasta tai kaikista kerroksista
  • Yläosassa on takaiskuventtiili ja alaosassa palloventtiili.
Upotettava näytteenotin nestemäisten näytteiden helppoon keräämiseen. Läpinäkyvät putket takaavat hyvän näkyvyyden. Yläosassa on takaiskuventtiili ja alaosassa palloventtiili.
  • Jatkettavissa portaattomasti välillä 100...200 cm (331-2113)
  • Mahdollistaa näytteenoton yhdestä kohdasta tai kaikista kerroksista