Näytteenottimet, kertakäyttöiset, lappo
Toimittaja: Bürkle
BURK5387-0050EA 19.9 EUR
BURK5387-0050 BURK5387-0075 BURK5387-0100
Näytteenottimet, kertakäyttöiset, lappo
Näytteenottimet Näytteenottimet, kertakäyttöiset
Disposable plunging samplers acting like siphons.
  • Läpinäkyvä
  • Sisältö helposti näkyvissä
  • Näytemateriaali ei tartu polyeteenipintaan, joten upotettavaan näytteenottimeen jää vain vähän jäämiä
If strongly adhesive liquids are sampled, it is easier to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.