Verkkokorit, neliö- ja suorakulmiopohjaiset
Toimittaja: Bochem
BOCH10027EA 106 EUR
BOCH10027 BOCH10021 BOCH10028 BOCH10071 BOCH10024 BOCH10032 BOCH10023 BOCH10020 BOCH10076 BOCH10029 BOCH10073 BOCH10025 BOCH10030 BOCH10022 BOCH10031 BOCH10026 BOCH10033
Verkkokorit, neliö- ja suorakulmiopohjaiset
Korit Korit, lanka
These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Very good chemical and temperature resistance