2,4-Dimethoxyaniline

Toimittaja: Molekula

MOLE55247174-100GEA 0 EUR
MOLE55247174-100G
2,4-Dimethoxyaniline
2,4-Dimethoxyaniline
Kaava: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Kiehumispiste: 262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 39 °C
Leimahduspiste: >130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008371
CAS-numero: 2735-04-8
EINECS: 220-355-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR