VWR®, Pipetinkärkiä, täyttöjärjestelmä
Toimittaja: VWR
VWR®
613-1090EA 41.7 EUR
613-1090 613-1081 613-1092 613-1091 613-1094 613-1072 613-1082 613-1093 613-1063 613-1096 613-1062 613-1098 613-1087 613-1064 613-1086 613-1078 613-1100 613-1077 613-1066 613-1068
VWR®, Pipetinkärkiä, täyttöjärjestelmä
Pipetinkärjet
PP, kirkas, steriili tai steriloimaton, voidaan autoklavoida.
  • Steriloimattomissa kärjissä ei ole DNA:ta, DNaasia eikä RNaasia. Elektronisädesteriloiduissa kärjissä ei ole DNA:ta, DNaasia, RNaasia, pyrogeenejä, PCR-inhibiittoreita eikä endotoksiineja
  • Vankat, jäljitettävät telineet, joiden ergonomisista pidikkeistä saa hyvin otteen
  • Täyttölaatikoissa on telineet, mutta täyttölaatikoita on saatavissa myös tyhjinä. Laatikoissa on yhdellä kädellä avattava ja suljettava salpa, tiivis luukku ja paikalleen napsautettava pidike, joka estää telineitä putoamasta
Varoitus: SC: yksikanavainen pipetti; MC: monikanavainen pipetti
Jos haluat tarkempia tietoja soveltuvuudesta, ota yhteys Avantor:n asiakaspalveluun.