VWR®, Suodatinkärjet
Toimittaja: VWR
VWR®
732-0526EA 89 EUR
732-0526 732-0528 16466-008 732-0570 732-1100 VWRU53510-102 732-0571 732-1102 732-0530 732-0573 732-1101 732-0532 732-0531 732-1103 46620-328 732-0534 732-0611 732-0533 732-0536 732-0535 732-1107 732-0516 732-0537 732-0515 732-0559 53510-106 VWRU89003-420 53510-014 VWRU53510-016 VWRU53510-037 732-0541 732-0540 732-0521 732-0565 732-0543 732-0520 732-0542 732-0523 732-0566 732-0544 732-0569
VWR®, Suodatinkärjet
Pipetinkärjet
Kaikki kärjet ovat laadukasta 100-prosenttisen puhdasta käyttämätöntä lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaa polypropeenia. Laadukkaissa muoteissa valmistettuja kärkiä voi käyttää kaikkiin vaativiin sovelluksiin. Steriilit tuotteet on testattu endotoksiinikontaminaation (pyrogeenit) varalta ja ne täyttävät USP-vaatimukset. Kaikkien testitulosten sertifikaatit on tallennettu eränumeron mukaan.
  • Tavallista leveämpi tiiviste takaa, että kärjet istuvat helposti, yhtenäisesti ja vuotamatta niin uusiin kuin vanhoihinkin pipetteihin
  • Takuu, etteivät kärjet sisällä havaittavia määriä DNA:ta, DNaasia/RNaasia, ATP, endotoksiineja tai raskasmetalleja