Lääkelastat
Toimittaja: RSG Solingen
RSGA051.150EA 52.5 EUR
RSGA051.150 RSGA651.150 RSGA651.075 RSGA651.130 RSGA051.100 RSGA651.100 RSGA051.075 RSGA051.130
Lääkelastat
Lastat
Pharmacist's spatulas with stainless steel blade and black plastic handle.
  • Conical blade
  • Dishwasher-proof
  • Available flexible or non flexible