Lämpölevyt RC-sarja
Toimittaja: VELP Scientifica
453-0145EA 529 EUR
453-0145
Lämpölevyt RC-sarja
Lämmittimet Lämpölevyt
Lämpölevyissä, joiden levyt on pinnoitettu alumiiniseoksella, lämpötilan jakautuminen on tasainen. Valittavana on yhdellä tai kahdella levyllä varustettuja malleja.
  • Kotelo kestää kemikaaleja hyvin
  • Analoginen lämpötilan säätö