Sekoitusmoottori
Toimittaja: VELP Scientifica
441-0474EA 1030 EUR
441-0474 441-0350 441-0349 441-0348 441-0413 441-0347 441-0346 441-0345
Sekoitusmoottori
Sekoittajat Sekoitusmoottorit
Valikoima yläpuolisia sekoittimia, joissa on elektroninen säätö ja jotka on varustettu edistyneillä turvajärjestelmillä.
  • Pienikokoinen ja helppokäyttöinen laite on kevyt, luotettava ja hiljainen
  • Vähittäinen käynnistys estää aineen läikkymisen astiasta
  • Mikroprosessoriohjattu moottori pitää nopeuden tasaisena, vaikka nesteen viskositeetti muuttuisi (muut kuin ES-mallit)
  • BS-, PW-, DLS-, LH- ja DLH-malleissa on avaimeton turvakiinnitysistukka, joka tekee käytöstä turvallisempaa
  • DLS- ja DLH-malleissa on kaksi digitaalista näyttöä, joissa näkyvät samanaikaisesti nopeuden todelliset arvot ja asetusarvot
ES Pienikokoinen sekoittaja pienille nestemäärille ja nesteiden hitaaseen sekoittamiseen (enintään 1 000 mPas). Soveltuu enintään 15 litran sekoittamiseen, nopeuden säätöalue 50...1 300 min-1. Turvajärjestelmä estää laitteen ylikuumenemisen.
LS Sekoittaja nesteille, joiden viskositeetti on keskitasoa tai pieni (enintään 25 000 mPas). Soveltuu enintään 25 litran sekoittamiseen, nopeuden säätöalue 50...2 000 min-1. Yksikkö soveltuu jatkuvaan käyttöön.
PW Tehokas sekoittaja nesteille, joilla on suuri viskositeetti (enintään 100 000 mPas). Soveltuu enintään 70 litran sekoittamiseen, nopeuden säätöalue 20...1 200 min-1. Yksikkö soveltuu jatkuvaan käyttöön.
DLS Sekoittaja nesteille, joiden viskositeetti on keskitasoa (enintään 25 000 mPas). Nopeuden esivalinta 50...2 000 min-1. Turvajärjestelmä suojaa laitetta ylikuormittumiselta moottorin toimintahäiriöiden tai jumiutumisen yhteydessä.
LH- ja DLH-malleissa on voimakas vääntömomentti, joten niillä voidaan sekoittaa nesteitä, joilla on suuri viskositeetti (enintään 50 000 mPas). Nopeuden esivalinta 50...2 000 min-1. Turvajärjestelmä suojaa laitetta ylikuormittumiselta moottorin toimintahäiriöiden tai jumiutumisen yhteydessä.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman sekoitusvälineitä. Ne on tilattava erikseen.