Magneettisekoittaja, lämmittävät magneettisekoittajat, ARE ja AREX
Toimittaja: VELP Scientifica
442-1098EA 302 EUR
442-1098
Magneettisekoittaja, lämmittävät magneettisekoittajat, ARE ja AREX
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat
Magneettisekoittajissa on alumiiniseoksella pinnoitettu kuumennustaso, joten lämpö jakautuu tasaisesti. Ne kestävät hyvin kemikaaleja, ja niitä käytetään laajalti tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä sekä teollisuuden ja yliopistojen laboratorioissa.
  • Erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Enimmäislämpötila 370 °C
  • Sekoittajaan sopii enintään 15 (ARE) ja 20 (AREX) litran pullot
  • Elektroninen nopeudensäätö, enintään 1 200 rpm
  • Tehokas PCM-tyypin magneetti
  • AREX-malleissa nopeus pysyy tasaisena, vaikka viskositeetti muuttuisi
  • Liitin Vertex-kosketuslämpömittarille (lisävaruste), jolla näytteen lämpötilaa voi säätää suoraan (vain AREX-malleissa)
Hot plate stirrer with CerAlTop™ aluminum alloy and ceramic coating, that can be connected to VTF Vertex digital thermo regulator for direct temperature control of the liquid. Incorporated timer for unsupervised operation and increased productivity.
SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes.
Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove. Clear communication as front panel shows °C and rpm. LED interface enriched for alarms.
VTF EVO allows the thermoregulation management directly from the PC. Data logging system with ramps and set point setting.
Ergonomic design, inclined control panel for easy access and visibility. AluBlocks™ maximise temperature control and save handling time. Run different tubes by combining AluBlocks™.
Sertifikaatit: Kotelointiluokka standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukaisesti: IP 42