Digitaalinen byretti, TECHNOTRATE
Toimittaja: Kartell
Technotrate
KART83250EA 3280 EUR
KART83250
Digitaalinen byretti, TECHNOTRATE
Byretit
Säädettävät tilavuudet.
  • Voidaan yhdistää tietokoneeseen ja tulostimeen Witolink-liitännällä päivittäisten tai viikoittaisten arvojen tulostamista varten
  • Ongelmaton ilmahuuhtelu, säästää reagenssia tai titrausainetta
  • Ei roiskeita, turvallinen lepoasento
  • Automaattinen virrankatkaisu kolme minuutin kuluttua
  • Ladattava paristo
Digitaalinen byretti tilavuuksille 0 jotta 50 ml. Käyttäjä voi valita titraukseen käytettävän byretin tilavuuden etukäteen 'DOS'-painikkeella. Titrauksen voi aloittaa heti 'ZERO'- ja 'TITR'-painikkeilla. TECHNOTRATE-byretti on helppo kalibroida uudelleen nesteiden eri viskositeettien ja tiheyksien mukaan 'O/CAL'-painikkeella.