Sidosastiat, kannelliset
Toimittaja: Bochem
BOCH8624EA 137 EUR
BOCH8624 BOCH8622 BOCH8623 BOCH8620 BOCH8621
Sidosastiat, kannelliset
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance