Sidosastiat, kannelliset
Toimittaja: Bochem
BOCH8587EA 99.3 EUR
BOCH8587 BOCH8585 BOCH8584 BOCH8693 BOCH8581 216-0039
Sidosastiat, kannelliset
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean