  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "2-hydroxy-3-methylbutansaeure"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (H60872.03)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   (±)-2-Hydroxyisovaleric acid
UOM:  1 * 1 g