  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "ammoniumasetaatti-vesiliuos"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ROCKMB-041)
Toimittaja:  Rockland Immunochemicals
Kuvaus:   Ammoniumasetaatti vesiliuos
UOM:  1 * 100 ml
Tuoteluettelon nro: (A4716.0250)
Toimittaja:  PanReac AppliChem
Kuvaus:   Ammoniumasetaatti vesiliuos
UOM:  1 * 250 ml
Tuoteluettelon nro: (LBSE216908)
Toimittaja:  LABSERVICE AB
Kuvaus:   Ammoniumasetaatti vesiliuos
UOM:  1 * 500 ml
Tuoteluettelon nro: (FFCHFF62585000)
Toimittaja:  FF-CHEMICALS
Kuvaus:   Ammoniumasetaatti vesiliuos
UOM:  1 * 5 l
Tuoteluettelon nro: (FFCHFF62940500)
Toimittaja:  FF-CHEMICALS
Kuvaus:   Ammoniumasetaatti vesiliuos
UOM:  1 * 500 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5