  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "3-trans-hept-1-6-dien-3-onyl-2-4-4-trimethylcyclohexen"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ICNA0521339610)
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Allyl-α-ionone
UOM:  1 * 10 g