Hait: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: MTT, a yellow tetrazole dye, can be reduced to a water-insoluble purple formazan compound by mitochondrial reductase enzymes. Since reduction only occ...
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ≥98%
Toimittaja: Cayman Chemical
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) ≥97.0% (by HPLC) for Biochemical Research
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Toimittaja: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-Diphenyl Tetrazolium Bromide(MTT) is an histochemical/cytochemical reagent. It is converted to water-insoluble MTT-for...
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: Storage: +4°C, protect from light
3- (4,5-Dimethyl-2-thiazolyl-2)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide is used as a colorimetric metabolic activity i...
Tuoteluettelon nro: (MOLE14706101-5G)
Toimittaja: Molekula
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
UOM: 1 * 5 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tuoteluettelon nro: (MOLEM13118525)
Toimittaja: Molekula
Kuvaus: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
UOM: 1 * 1 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom