  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
4-Chloro-5-methyl-o-anisidine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ACRO331360050)
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   4-Chloro-5-methyl-o-anisidine ≥85%
UOM:  1 * 5 g