  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (L16318.MD)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
UOM:  1 * 250 mg