Grafiitti (synthetic) ≥99%, jauhe APS 7-11 µm
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
46304.A1EA 198 EUR
46304.A1 46304.14 46304.30
Grafiitti (synthetic) ≥99%, jauhe APS 7-11 µm
Grafiitti
Kaava: C
MW: 12,01 g/mol
Sulamispiste: 3827 °C
Tiheys: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00144065
CAS-numero: 7782-42-5
EINECS: 231-95593
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560