1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Toimittaja: Merck
|
Vaara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
4.90288.0100EA
869
EUR
4.90288.0100
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Kaava:
C₁₁H₁₇F₆N₃O₄S₂ MW: 433,4 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD10566879 CAS-numero: 350493-08-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Testitulosten erittely
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 433.39 g/mol |
Density | 1.437 g/cm3 (20 °C) |