Erythrosin B disodium salt, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Varoitus
Synonyms: C.I. 45430
M-Clarity™ quality level = MQ200
198269-25GEA 57.8 EUR
198269-25G
Erythrosin B disodium salt, Sigma-Aldrich®
Erythrosin B disodium salt
Kaava: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879,86 g/mol
MDL numero: MFCD00144257
CAS-numero: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8