1-Boc-piperazine ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L13363.14EA 854 EUR
L13363.14 L13363.03 L13363.06
1-Boc-piperazine ≥99%
1-Boc-piperazine
Kaava: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Sulamispiste: 44…48 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075265
CAS-numero: 57260-71-6