Fenoli ≥99.0%, crystalline, Ultra Pure Grade
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
0126-100GEA 122 EUR
0126-100G VWRV0126-100G VWRV0126-500G
Fenoli ≥99.0%, crystalline, Ultra Pure Grade
Fenoli
Kaava: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Kiehumispiste: 181,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 40,8 °C
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 81 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00002143
CAS-numero: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Heavy Metals (as Pb) <0.01 %
Melting Point 40-41°C
Moisture (KF) <= 0.5 %
pH (Saturated) @25C Reported
Purity >=99.0%