(±)-2-Bromoisovaleric acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A10756.09EA 88.8 EUR
A10756.09 A10756.18
(±)-2-Bromoisovaleric acid 96%
(±)-2-Bromoisovaleric acid
Kaava: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Kiehumispiste: 124…126 °C (20 mmHg)
Sulamispiste: 36…42 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004210
CAS-numero: 565-74-2
EINECS: 209-291-0
UN: 3261
ADR: 8,II