(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L09342.14EA 404 EUR
L09342.14 ABCRAB178745.0005 ABCRAB178745.0025 L09342.06
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Kaava: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kiehumispiste: 155…156 °C (15 mmHg)
Tiheys: 1,063
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
MDL numero: MFCD00004014
CAS-numero: 42882-31-5
ADR: 8,III