(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO217810010EA 54.2 EUR
ACRO217810010 ACRO217810050
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Kaava: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (11 mmHg)
Tiheys: 1,06 g/cm³
Leimahduspiste: >112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064179
CAS-numero: 10420-89-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -51° to -59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)