(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17024.03EA 101 EUR
L17024.03 L17024.06
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Kaava: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kiehumispiste: 90 °C (0,15 mmHg)
Sulamispiste: 48…52 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085366
CAS-numero: 3082-62-0
ADR: 8,III