β-Ionone 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13400.22EA 107 EUR
A13400.22 A13400.36
β-Ionone 96%
β-Ionone
Kaava: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Kiehumispiste: 126…128 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: –49 °C
Tiheys: 0,943
Leimahduspiste: 112 °C (233 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001549
CAS-numero: 79-77-6
EINECS: 201-224-3