1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
B22105.18EA 209 EUR
B22105.18 B22105.09 B22105.30
1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
1-Methyl-2-phenylindole
Kaava: C₁₅H₁₃N
MW: 207,27 g/mol
Sulamispiste: 98…99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022892
CAS-numero: 3558-24-5
EINECS: 222-618-1