3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Toimittaja: Cayman Chemical
Varoitus
CAYM10009591-5EA 275 EUR
CAYM10009591-5 CAYM10009591-1
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Kaava: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414,33 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011964
CAS-numero: 298-93-1
EINECS: 206-069-5