4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L12346.MDEA 0 EUR
L12346.MD L12346.06
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kaava: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,14 g/mol
Sulamispiste: 136…139 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042155
CAS-numero: 654-70-6
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III