4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L16318.MDEA 93.3 EUR
L16318.MD
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kaava: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216,12 g/mol
MDL numero: MFCD01075729
CAS-numero: 320-47-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III