4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A15715.03EA 52.7 EUR
A15715.03 A15715.14 A15715.06
4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Kaava: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Sulamispiste: 187…191 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016527
CAS-numero: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0