2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
PIER28010EA 167 EUR
PIER28010
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Kaava: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,23 g/mol
MDL numero: MFCD00002428
CAS-numero: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2