2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10333.18EA 330 EUR
A10333.18 A10333.09
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Kaava: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,23 g/mol
Sulamispiste: 205…207 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002428
CAS-numero: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2