Letkut, lateksia
Toimittaja: Kartell
KART3870EA 194 EUR
KART3870 KART3871 KART3872 KART3873
Letkut, lateksia
Letku Siirtoputki
Latex, translucent.
  • Density: 0,92
  • Autoclavable
Tubing with smooth and transparent surface.