Näytteenottimet, Valve Lance
Toimittaja: Bürkle
300-0076EA 2870 EUR
300-0076 300-0077
Näytteenottimet, Valve Lance
Näytteenottimet Kiinteiden Aineiden Näytteenottimet
Näytteiden ottamiseen kaikista kerroksista viskoosisista, tahnamaisista ja puoliksi nestemäisistä aineista standardien mukaisesti.
Designed for use in pharmaceutical applications.
Sertifikaatit: DIN 51750 pt. 3 ja DIN 53242 pt. 3